Learn More
Bochem™ Pinzas de crisol de E-Poli 18/10 con rebordes
Descripción
- Con rebordes
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | E-Poli 18/10 |
| Tipo | Pinzas de crisol |