Learn More
Bochem™ Pinzas de crisol de E-Poli 18/10 con rebordes
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Con rebordes
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Material | E-Poli 18/10 |
| Tipo | Pinzas de crisol |