Learn More
Bochem™ Tenazas para matraz E-Poli 18/10
Código de producto. 10410423
Click to view available options
Longitud (métrico) de la abertura:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10410423
Marca: Bochem™ 2250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Levante y mueva los matraces durante la experimentación con las pinzas de matraz Bochem™ E-Poli 18/10. Sus puntos llevan un revestimiento de poliamida.
  • Los puntos están revestidos con poliamida
  • Longitud estándar: 250mm
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Longitud (métrico) de la abertura 115 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Material E-Poli 18/10
Tipo Pinzas de matraz