Learn More
Bochem™ Tenazas para matraz E-Poli 18/10
Click to view available options
Longitud (métrico) de la abertura:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los puntos están revestidos con poliamida
- Longitud estándar: 250mm
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) de la abertura | 145 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | E-Poli 18/10 |
| Tipo | Pinzas de matraz |