Learn More
Bochem™ Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad (métrico) | 450 mL |
| Tipo de producto | Cuchara química |
| Para utilizar con (aplicación) | Palas manuales para la recogida o medición de polvos, pastas o gránulos |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 250 mm |