Learn More
Bochem™ Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Cuchara para productos químicos
- Con mango de espátula
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Pala química, doble |
| Longitud de la hoja (métrico) | 48 mm |
| Anchura (métrico) | 35 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 300 mm |