Learn More
Bochem™ Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Cuchara para productos químicos
- Con mango de espátula
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 paq. |
| Tipo de producto | Cuchara química |
| Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |
| Anchura (métrico) | 29 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 210 mm |