Learn More
Bochem™ Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2 mm
5 mm
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Description
- Fabricada de acero inoxidable
- Cuchara doble
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Cuchara química |
| Longitud de la hoja (métrico) | 32 mm |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction