Learn More
Bochem™ Cuchara química con terminal en espátula de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10252091
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10252091 120 x 20 mm cada uno
10602961 300 x 37 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10252091
Marca: Bochem™ 3420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable. La cuchara química de acero inoxidable 18/10 Bochem™ con extremos de espátula es multifunción.
  • Mango de espátula
  • Esterilizable en autoclave
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cuchara química
Para utilizar con (aplicación) Cuchara multiuso para una amplia gama de usos
Longitud de la hoja (métrico) 30 mm
Anchura (métrico) 20 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 1mm
Dimensiones (L x An) 120 x 20 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de mango Plano
Longitud (métrico) 120 mm