Learn More
Bochem™ Placas de evaporación de fondo de contacto de acero inoxidable 18/10
55.95€ - 83.30€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Forma | Redondo |
Tipo | Placa de evaporación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10271111
|
Bochem™
8563 |
1000 mL |
83.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10027570
|
Bochem™
8562 |
500 mL |
55.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Plano | |
Acero inoxidable | |
Redondo | |
Placa de evaporación |