Learn More
Bochem™ Cucharas químicas de doble cara de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las cucharas químicas de doble cara de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son multifunción.
5.80€ - 8.10€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Cuchara química |
Material del mango | Acero inoxidable (18/10) |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10120591
|
Bochem™
3460 |
120 mm |
5.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10109970
|
Bochem™
3464 |
250 mm |
8.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Pala química
- Doble cara
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
1 unidad | |
Cuchara química | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Acero inoxidable (18/10) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Cucharas químicas de doble cara de acero inoxidable 18/10