Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Utilice la espátula doble de acero inoxidable 8/10 Bochem™ para múltiples fines en su laboratorio.
6.60€ - 9.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Forma | Recto |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Espátula de doble extremo |
Para utilizar con (aplicación) | Espátula multiuso para una amplia gama de usos |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10116460
|
Bochem™
3108 |
500 mm | 100 mm |
9.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10720242
|
Bochem™
3107 |
400 mm | 100 mm |
7.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10094970
|
Bochem™
3106 |
350 mm | 85 mm |
6.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Espátula doble
- Acero inoxidable 18/10
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
Espátula multiuso para una amplia gama de usos | |
6mm |
Recto | |
Espátula de doble extremo | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Acero inoxidable (18/10) |