Learn More
Agencinox™ Cápsula de evaporación alta de acero inoxidable 18/10
Utilice estas placas para aplicaciones de evaporación generales. Los platos de evaporación alta de acero inoxidable 18/10 Agencinox™ son ideales para su uso en entornos médicos.
Marca:  Agencinox™ 1110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11721923
  • 79.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Plato evaporador de forma alta
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Acero inoxidable
Placa de evaporación
55 mm
500 ml
Redondo
Aplicación de evaporación
110 mm