Learn More
Agencinox™ Cápsula de evaporación alta de acero inoxidable 18/10
Utilice estas placas para aplicaciones de evaporación generales. Los platos de evaporación alta de acero inoxidable 18/10 Agencinox™ son ideales para su uso en entornos médicos.
Marca: Agencinox™ 1140
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Plato evaporador de forma alta
- Fabricado con acero inoxidable
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Plano | |
Acero inoxidable | |
Placa de evaporación | |
70 mm |
1 l | |
Redondo | |
Aplicación de evaporación | |
140 mm |