Learn More
Bochem™ Gato para laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8000041
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10289260
Marca: Bochem™ 11120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Todos los modelos se fabrican de conformidad con DIN 12897.
  • Las normas de carga de funcionamiento dinámica máxima (kg máx. din.) y carga de funcionamiento estática máxima (kg máx. est.) son conformes a DIN 12897
  • Los modelos más pequeños (hasta 240 x 240 mm; tipo 1) tienen una simple rueda de ajuste manual
  • Los modelos más grandes (de 300 x 300 mm; tipo 2) recomiendan el uso del trinquete incluido, que se conecta con una rueda de ajuste especial
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) Entre 60 y 275 mm
Longitud de la base (métrico) 160 mm
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad