Learn More
Bochem™ Gatos de laboratorio de acero inoxidable 18/10
210.00€ - 269.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (18/10) |
---|---|
Incluye | Ruedas |
Tipo de producto | Clavija de laboratorio |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10408632
|
Bochem™
11115 |
100 mm |
210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10088521
|
Bochem™
11132 |
200 mm |
269.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10303712
|
Bochem™
11122 |
130 mm |
224.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10258640
|
Bochem™
11140 |
240 mm |
241.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Acero inoxidable (18/10) | |
Ruedas | |
Clavija de laboratorio | |
1 unidad |