Learn More
Bochem™ Micropala de acero inoxidable 18/10
Añada micropalas de acero inoxidable 8/10 Bochem™ semirredondas a su arsenal de instrumentos de laboratorio.
2.60€ - 3.45€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Forma | Semirredondo |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Micropala |
Anchura (métrico) | 4 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10350821
|
Bochem™
3300 |
130 mm | 40 mm |
2.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10461191
|
Bochem™
3302 |
150 mm | 45 mm |
3.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10742352
|
Bochem™
3304 |
185 mm | 50 mm |
2.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Tipo 1
- Semirredondas
- También disponible en pala ancha
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
4 mm | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Acero inoxidable (18/10) |
Semirredondo | |
Micropala | |
4 mm | |
2mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Micropala de acero inoxidable 18/10