Learn More
Bochem™ Microespátula de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10765073
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10765073
Marca: Bochem™ 3231
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 18/10. La microespátula de acero inoxidable 18/10 BOCHEM™ tiene un mango de PVC.
  • Acero inoxidable 18/10
  • Mango de PVC
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Forma Plano redondeado
Tipo de producto Microespátula
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 4 mm
Anchura (métrico) de la hoja 4 mm
Material del mango PVC
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 160 mm