Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10094950
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Tipo de producto:
Espátula de cuchara
Espátula de micropala
Diámetro exterior (métrico):
2mm
2,5mm
3mm
4mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
Código de producto. 10094950
Marca: Bochem™ 3341
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cuchara
Tipo de producto Espátula de micropala
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 5 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2,5mm
Dimensiones (L x An) 180 x 5 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 180 mm