Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11835071
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Tipo de producto:
Espátula de cuchara
Espátula de micropala
Diámetro exterior (métrico):
2mm
2,5mm
3mm
4mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
Código de producto. 11835071
Marca: Bochem™ 3211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Acero inoxidable 18/10
  • Dos formas de pala
Especificaciones
Cantidad 10 paq.
Forma Extremo de cuchara/extremo de hoja
Tipo de producto Espátula de micropala
Anchura (métrico) 5 mm
Anchura (métrico) de la hoja 5 mm
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Dimensiones (L x An) 185 x 5 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 185 mm