Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
Longitud de la hoja (métrico):
5 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
6 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
7 mm (cuchara)/40 mm (hoja)
9 mm (cuchara)/40 mm (hoja)
9 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
Anchura (métrico) de la hoja:
3 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
4 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
5 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Extremo de cuchara/extremo de hoja |
| Tipo de producto | Espátula de micropala |
| Longitud de la hoja (métrico) | 9 mm (cuchara)/40 mm (hoja) |
| Anchura (métrico) | 5 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 5 mm (cuchara)/5 mm (hoja) |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 5 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |