Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Extremo de cuchara/extremo de hoja |
| Tipo de producto | Espátula de micropala |
| Longitud de la hoja (métrico) | 7 mm (cuchara)/40 mm (hoja) |
| Anchura (métrico) | 5 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 5 mm (cuchara)/5 mm (hoja) |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 5 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |