Learn More
Bochem™ Microespátulas con cuchara de acero inoxidable 18/10, forma de pala
Fabricado con acero inoxidable 18/10. Las microespátulas con cuchara de acero inoxidable 18/10 Bochem™ están disponibles en dos tipos.
4.95€ - 8.80€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Forma | Pala |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Espátula de micropala |
Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10758111
|
Bochem™
3351 |
180 mm | 2mm |
8.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10767911
|
Bochem™
3350 |
150 mm | 2mm |
4.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
40 mm | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Acero inoxidable (18/10) |
Pala | |
Espátula de micropala | |
5 mm | |
2mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Microespátulas con cuchara de acero inoxidable 18/10, forma de pala