Learn More
Bochem™ Espátulas de micropalas anchas de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las espátulas de micropalas anchas de acero inoxidable 18/10 BOCHEM™ tienen un revestimiento de PTFE.
Marca:  Bochem™ 3303
Código de producto. 10471191
  • 5.60€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Microcuchara
  • Semirredondeada
  • Ancha
  • Fabricadas en acero inoxidable 18/10
  • Revestimiento de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Politetrafluoroetileno (PTFE)
45 mm
9mm
150 mm
Semirredondo
Espátula de micropala
9mm
Acero inoxidable (18/10)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Espátulas de micropalas anchas de acero inoxidable 18/10 > Diámetro: 3mm