Learn More
Bochem™ Cucharas químicas de una cara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10146500
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10146500 120 mm cada uno
10409870 180 mm cada uno
10330581 150 mm cada uno
10588842 210 mm cada uno
10598842 300 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10146500
Marca: Bochem™ 3450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Cuchara para productos químicos con un lado
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Cuchara química
Diámetro exterior (métrico) 5mm
Material del mango Acero inoxidable (18/10)
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 120 mm