Learn More
Bochem™ Agitadores de palas de acero inoxidable 18/10 con 3 orificios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 70 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Incluye | 3 orificios |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Agitador de paletas |