Learn More
Bochem™ Cuchara Pharma de acero inoxidable 18/10
131.00€ - 181.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara Pharma |
---|---|
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10000861
|
Bochem™
8813 |
2 L |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10458432
|
Bochem™
8810 |
250 mL |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10000791
|
Bochem™
8811 |
500 mL |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10468432
|
Bochem™
8812 |
1000 mL |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Cuchara Pharma | |
Acero inoxidable (18/10) |