Learn More
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
Marca:  Bochem™ 3404
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10506562
  • 7.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La cuchara está disponible en tres tipos diferentes
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricada con acero inoxidable 18/10
  • Cuchara multiusos para una amplia gama de usos
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Cuchara de polipropileno
30 mm
Acero inoxidable (18/10)
300 x 13 mm
300 mm
Esterilizable en autoclave
Cuchara multiuso para una amplia gama de usos
13 mm
5mm
Acero inoxidable (18/10)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10 > Tamaño (L x An): 310 x 13mm; cantidad: 1 unidad