Learn More
Bochem™ Fórceps de precisión de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
130 mm
Descripción:
Curvados
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fórceps de precisión
- Extra afilado
- Puntos sin crestas
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Extra afilado |
| Material | Acero inoxidable, 18/10 |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Cantidad (n.º por caja) | Unidad |
| Precisión | Sí |
| Tipo | Fórceps, precisión |
| Descripción | Recto |