Learn More
Bochem™ Agitador de hélice de acero inoxidable 18/10
33.05€ - 38.70€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de medios con viscosidad baja y media |
---|---|
Longitud (métrico) | 500 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10060781
|
Bochem™
9058 |
100 mm |
33.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15256427
|
Bochem™
9012 |
70 mm |
38.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Mezcla de medios con viscosidad baja y media | |
500 mm |