Learn More
Bochem™ Agitadores de hélice de acero inoxidable 18/10 con 3 hojas fijas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la homogeneización y la suspensión |
| Incluye | 3 hojas fijas |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Agitador de hélice |