Learn More
Bochem™ Espátulas de cuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11825071
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
235 mm
Longitud de la hoja (métrico):
25 mm
35 mm
Diámetro exterior (métrico):
4mm
5mm
Anchura (métrico) de la hoja:
10 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Diámetro exterior (métrico) Anchura (métrico) de la hoja unitSize
11825071 235 mm 25 mm 4mm 18 mm 10 PCS
10393371 120 mm 35 mm 5mm 10 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11825071
Marca: Bochem™ 3216
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula de cuchara
Longitud de la hoja (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) de la hoja 18 mm
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Material del mango Acero inoxidable (18/10)
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 235 mm