Learn More
Bochem™ Espátula con cuchara estándar de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Espátula de cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para una amplia gama de usos |
| Diámetro exterior (métrico) | 4mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 230 mm |