Learn More
Motic™ Microscopio LED sin cable serie 18/28
Microscopio ideal para microscopía académica. El microscopio LED sin cable serie 18/28 Motic™ ofrece una forma ergonómica única, una óptica superior y portabilidad.
268.00€ - 697.00€
Especificaciones
Descripción | Sistema de enfoque grueso y fino independiente con tope de límite superior para evitar daños en los portaobjetos y los objetivos y ajuste de tensión de enfoque para evitar la desviación de la platina. |
---|---|
Eyepiece | WF10X/18 mm |
Tipo de iluminación | LED |
Potencia de aumento | 4X, 10X, 40XS |
Tipos de objetivos | EA acromático, parfocal y parcéntrico |
Código de producto | Marca | Tipo de condensador | Estilo de cabeza | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de condensador | Estilo de cabeza | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15415102
|
Motic™
PD8041A201 |
Condensador especial 0,65 N.A. integrado con diafragma iris | Monocular, inclinación de 45°, rotación de 360° | Pinzas para platina de gran tamaño de 120 mm x 125 mm bloqueadas con resorte, puntero de ocular integrado | Microscopio inalámbrico LED 1801 |
268.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15495102
|
Motic™
1100102201044 |
Montaje en cremallera y piñón 1.25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro | Trinocular con ajuste de dioptrías, inclinación de 30°, rotación de 360°, división de luz 50/50 | Platina mecánica grande de 133 mm × 136 mm con controles coaxiales de posición baja | Microscopio inalámbrico LED 2823 |
697.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Bright white LED illumination with no heat.
- Rechargeable battery pack facilitates cordless use.
- Monocular, binocular and trinocular versions available.
- DIN EA Achromatic objectives 4X, 10X and 40X
- Separated and coaxial coarse and fine focusing with a minimum increment of 2μm to ensure a perfectly focused sample.
- Integrated mechanical stage available.
Especificaciones
Sistema de enfoque grueso y fino independiente con tope de límite superior para evitar daños en los portaobjetos y los objetivos y ajuste de tensión de enfoque para evitar la desviación de la platina. | |
LED | |
EA acromático, parfocal y parcéntrico | |
Revólver cuádruple de montaje inverso, con topes de clic positivos para cambios de aumento precisos |
WF10X/18 mm | |
4X, 10X, 40XS | |
Microscopio LED sin cable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Motic™ Microscopio LED sin cable serie 18/28