Learn More
Fisherbrand™ Juego de bandejas de tinción para portaobjetos de 18 posiciones, negro
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Fabricadas de manera duradera con una mezcla de polipropileno resistente a los disolventes
- Las patas de silicona antideslizantes mantienen la bandeja en su lugar
- Dos formas de vaciar el líquido
- Equipado con cortes de asa para facilitar la manipulación
- Pocillos de retención de humedad para necesidades de tinción especializadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja de tinción de portaobjetos de microscopio |
| Capacidad para portaobjetos | 18 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de tinción, lavado y secado de portaobjetos de microscopio |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar (76 x 26 mm) |
| Incluye | 1 base y bandeja negras, 1 cubierta negra y 2 tapones de desagüe |
| Cantidad | 1 unidad |