Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, parte superior abierta, rosca 18-400 con septo montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™ 18 15 1398
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 18 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Orificio central
Especificaciones
PTFE/butilo | |
18 mm | |
Headspace | |
2 mm |
Gris, Rojo, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, parte superior abierta, rosca 18-400 con septo montado > Butilo/PTFE rojo/gris, 2,0 mm de grosor, 55° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido