Learn More
Tocris™ 1A-116
Rac1 inhibitor; blocks Rac1-P-Rex1 interaction
266.00€ - 1075.00€
Especificaciones
CAS | 1430208-73-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H16F3N3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.31 |
Tipo de producto | Inhibitor |
Pureza | 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18054522
|
Tocris™
6701/10 |
10 mg |
266.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18769846
|
Tocris™
6701/50 |
50 mg |
1075.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1A-116 is a Rac1 inhibitor. Reduces intracellular Rac1-GTP levels and blocks Rac1-P-Rex1 interaction in vitro. Exhibits no effect on GTPase activity of closely related Cdc42. Displays antiproliferative, anti-invasive and pro-apoptotic activity in several cancer cell lines. Exhibits antimetastatic activity in vivo. Also restores antiproliferative effects of Tamoxifen (Cat. No. 6342) in resistant breast cancer cell.Especificaciones
1430208-73-3 | |
307.31 | |
98% |
C16H16F3N3 | |
Inhibitor |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.