Learn More
Alfa Aesar™ 1H,1H,2H,3H,3H-perfluorononano-1,2-diol, 95 %
Catalog Number 15439039
Click to view available options
Cantidad:
5g
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,3H,3H-Perfluorononane-1,2-diol
CAS 107650-06-6
Punto de ebullición 120°C to 130°C
Temperatura de inflamación >150°C (302°F)
Fórmula molecular C9H7F13O2
Número MDL MFCD00042262
Cantidad 5g
Sinónimo 1h,1h,2h,3h,3h-perfluorononane-1,2-diol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro-1,2-nonanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecakis fluoranyl nonane-1,2-diol
Clave InChI DAHZCNRVTNHGGR-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 394.13
PubChem CID 550014
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.13
Porcentaje de pureza 95%