Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-octeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11489956
1H,1H,2H-perfluoro-1-octeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489956
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11489956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20920.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25291-17-2
Fórmula molecular C8H3F13
Peso molecular (g/mol) 346.091
Número MDL MFCD00039249
Clave InChI FYQFWFHDPNXORA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorohexyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-octene, tridecafluorohexyl ethylene, 1-octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, unii-j4kbi9s48d, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octene, j4kbi9s48d, perfluorohexylethylene, acmc-209gix, c6f13ch=ch2Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 91384
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-eno
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Densidad 1.58
Punto de ebullición 106°C to 107°C
Temperatura de inflamación 20°C (202°F)
Índice de refracción 1.296
Cantidad 5 g
Beilstein 2060994
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.09
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10194264 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20920.06,B20920.14
Número de lote10232436 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20920.06,B20920.14
Número de lote5003F23P Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20920.06,B20920.14
Número de lote10183065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20920.06,B20920.14
Número de lote10176403 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB20920.06,B20920.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
1H,1H,2H-perfluoro-1-octeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >