Learn More
1H-benzotriazol, ≥99,0 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15681190 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 15681190
Marca: Honeywell-Fluka 12798100G
Solicitar formato a granel o personalizado
para la determinación amperométrica del Cu,≥99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Beige
pH 6.0 to 7.0 (at 100g/L 20°C)
Temperatura de inflamación 170°C (338°F)
Residuos de ignición ≤0.1%
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C6H5N3
Número MDL MFCD00005699
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 112133
Sinónimo 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
Clave InChI QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Nombre IUPAC 2H-benzotriazol
Peso molecular (g/mol) 119.127
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Sólido