Learn More
Solución de propil 4-hidroxibenzoato-anillo-13C6, 10 μg/ml en acetona
10 μg/ml en acetona (15949681), 50 μg/ml en acetona (15900192) Estándar analítico, material de referencia
306.00€ - 307.00€
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
Grado Estándar analítico
Densidad 0.79 g/cm3
Punto de ebullición 55°C to 57°C
Temperatura de inflamación -17°C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15900192
Ver documentos
Honeywell Fluka
R1350-1ML
1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15949681
Ver documentos
Honeywell Fluka
R1164-5ML
5 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
Frasco de vidrio
0.79 g/cm3
-17°C
Líquido
Estándar analítico
55°C to 57°C
PARABENOS
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210+P260+P280
H225+H319+H336
Peligro