Learn More
Clorhidrato de 1H-pirazol-1-carboxamidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride may be used in the following studies:
- Preparation of guanidylated hollow fiber membranes.
- SGuanylation of amines and in peptide synthesis.
- Synthesis of bis-guanidinium-cholesterol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1H-pirazol-1-carboxamidina se puede usar en los siguientes estudios: • Preparación de membranas de fibra huecas guanidadas. • Guanilación de aminas y en síntesis de péptidos. • Síntesis de derivados de bis-guanidinio-colesterol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
El clorhidrato de 1H-pirazol-1-carboxamidina se puede usar en los siguientes estudios: • Preparación de membranas de fibra huecas guanidadas. • Guanilación de aminas y en síntesis de péptidos. • Síntesis de derivados de bis-guanidinio-colesterol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride |
Punto de fusión | 167°C to 170°C |
Fórmula molecular | C12H5ClO3 |
Cantidad | 10 g |
Sinónimo | 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Clave InChI | UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl |
Peso molecular (g/mol) | 232.62 |
PubChem CID | 77672 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de 1H-pirazol-1-carboxamidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido