Learn More
Éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11395465
Éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395465
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11395465
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19654.03
Solicitar formato a granel o personalizado
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-couplings as well as Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation. It is also used as reagent for preparing VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathione reductase, CDC7, Acetyl-CoA carboxylase inhibitors as well as other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-4-borónico es un reactivo útil para los acoplamientos cruzados Suzuki-Miyaura, así como para la hidrogenación asimétrica catalizada por el rutenio. También se utiliza como reactivo para la preparación de VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus quinasa 2, c-MET, ALK, S-nitrosoglutatión reductasa, CDC7, inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa, así como otros compuestos biológicamente activos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 269410-08-4
Fórmula molecular C9H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 194.04
Número MDL MFCD03453063
Clave InChI TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2774010
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 145°C to 149°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10175048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
Número de loteD05R028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
Número de loteK28Q030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
Número de lote10151137 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
Número de loteK28S016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >