Learn More
Chem-Lab 1LT Ammonium heptamolybdate-Sulfuric Acidreagent (50 g (NH4)6Mo7O24.4H2O + 140 ml H2SO4
Marca: Chem-Lab CL02.0105.1000
1LT Ammonium heptamolybdate-Sulfuric Acidreagent (50 g (NH4)6Mo7O24.4H2O + 140 ml H2SO4
Seguridad y manipulación
- Ammonium heptamolybdate-Sulphuric Acid reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium heptamolybdate, Sulphuric Acid