Learn More
JT Baker 1LT CHLOROFORM BAKER ANALYZED Reagent
Marca: JT Baker 9180.1000
1LT CHLOROFORM BAKER ANALYZED Reagent
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
JT Baker 1LT CHLOROFORM BAKER ANALYZED Reagent >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido