Learn More
Thermo Scientific™ Tampones de hidroxilamina al 50 % y 1M TEAB para experimentos con TMT
Tampones TMT comunes como el bicarbonato de trietilamonio 1M (TEAB) y la hidroxilamina al 50 % para experimentos de etiquetado isobárico de masas.
Marca: Thermo Scientific™ 90115
81.40 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7803-49-8 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Descripción
TEAB preformulado y hidroxilamina al 50 % diseñados para su empleo en etiquetado TMT y supresión de péptidos.
El bicarbonato trietilamonio (TEAB) es un tampón de disolución 10X para experimentos de etiquetado isobárico de masas. La hidroxilamina al 50 % es un reactivo de supresión 10X para el etiquetado amino-reactivos para experimentos con TMT.
Especificaciones
Hidroxilamina al 50 % para experimentos TMT | |
TMT™ | |
Lisado celular | |
5 mL |
Tampón | |
Se debe almacenar protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. | |
Etiquetado de proteínas |
Seguridad y manipulación
- 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydroxylamine