Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas estériles de 1 ml
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
A granel
Envueltas individualmente en envase de papel/plástico
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Descripción
- Poliestireno de alto grado
- Graduación clara y fácilmente legible
- Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
- Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Forma: Estándar |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1/100 |
| Tipo de empaquetado | Envueltas individualmente en envase de papel/plástico |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Pipeta serológica |