Learn More
Diamina de (1R,2R)-(+)-N,N'-dimetil-1,2-difenil-1,2-etano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. 10195410
Marca: Thermo Scientific Acros 294662500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Nombre de nota 99%
CAS 118628-68-5
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 51.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H20N2
Número MDL MFCD00216955
Cantidad 250 mg
Fieser 16,159; 16,159; 16,153; 16,153; 17,127
Condición de rotación específica + 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Rotación específica + 49.50
Sinónimo 1r,2r-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, methyl 1r,2r-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n/'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-ethane-1,2-diamine, 1r,2r-n∼1∼,n∼2∼-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Clave InChI BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
Nombre IUPAC (1R,2R)-N,N'-dimetil-1,2-difeniletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 240.35
PubChem CID 2724997
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals