Learn More
(1R,2S)-(-)-2,N-Epoxi-10,2-alcanforsultam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1R,2S)-(-)-2,N-Epoxy-10,2-camphorsultam |
CAS | 104372-31-8 |
Punto de fusión | 170°C |
Color | Blanco |
Fórmula molecular | C10H15NO3S |
Número MDL | MFCD00075428 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 6274369 |
Sinónimo | 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine, --2s,8ar-camphorylsulfonyl oxaziridine |
Clave InChI | GBBJBUGPGFNISJ-HPFPYREMSA-N |