Learn More
Ácido (1R,3S)-(+)-canfórico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1R,3S)-(+)-Camphoric acid |
Punto de fusión | 183°C to 188°C |
Beilstein | 2050204 |
Índice Merck | 141733 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.23 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Cantidad | 25 g |
Rotación óptica | +46° (c=1 in Methanol) |